Merck
ENAH3035E6FA
Enamine
acetic acid; tert-butyl N-(1-carbamimidoylcyclopropyl)carbamate
Größe auswählen
100 MG
€ 444,10
250 MG
€ 613,10
500 MG
€ 940,70
1 G
€ 1.194,20
2.5 G
€ 2.296,60
5 G
€ 3.376,90
10 G
€ 4.987,60
Lieferanten-SKU: EN300-6497752-100MG
€ 444,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 444,10
250 MG
€ 613,10
500 MG
€ 940,70
1 G
€ 1.194,20
2.5 G
€ 2.296,60
5 G
€ 3.376,90
10 G
€ 4.987,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6497752-100MG
€ 444,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1-carbamimidoylcyclopropyl)carbamate acetate
Inchi Code
1S/C9H17N3O2.C2H4O2/c1-8(2,3)14-7(13)12-9(4-5-9)6(10)11;1-2(3)4/h4-5H2,1-3H3,(H3,10,11)(H,12,13);1H3,(H,3,4)
InChIKey
DDGJESFTANTDIS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497752
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497752
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)