Wichtige Dokumente
ENAH3035E69A
Enamine
1-chlorodifluoromethanesulfonyl-4-fluorobenzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1072808-100MG
€ 468,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1072808-100MG
€ 468,80
Iupac Name
1-((chlorodifluoromethyl)sulfonyl)-4-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H4ClF3O2S/c8-7(10,11)14(12,13)6-3-1-5(9)2-4-6/h1-4H
InChIKey
QRZIVEYRKDUZKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497290
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)