Merck
ENAH3035E624
Enamine
(R)-cyclobutyl(pyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 708,00
100 MG
€ 913,40
250 MG
€ 1.281,30
500 MG
€ 1.993,70
1 G
€ 2.544,90
2.5 G
€ 4.944,70
5 G
€ 7.293,80
10 G
€ 10.790,80
Lieferanten-SKU: EN300-6496921-50MG
€ 708,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 708,00
100 MG
€ 913,40
250 MG
€ 1.281,30
500 MG
€ 1.993,70
1 G
€ 2.544,90
2.5 G
€ 4.944,70
5 G
€ 7.293,80
10 G
€ 10.790,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6496921-50MG
€ 708,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(R)-cyclobutyl(pyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c11-10(8-3-1-4-8)9-5-2-6-12-7-9;;/h2,5-8,10H,1,3-4,11H2;2*1H/t10-;;/m1../s1
InChIKey
INVYPPVIQWXMQF-YQFADDPSSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496921
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496921
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)