Merck
ENAH3035E59D
Enamine
5-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-ol hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 277,70
250 MG
€ 379,10
500 MG
€ 623,50
1 G
€ 787,30
2.5 G
€ 1.498,40
5 G
€ 2.195,20
10 G
€ 3.235,20
Lieferanten-SKU: EN300-6496369-100MG
€ 277,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 277,70
250 MG
€ 379,10
500 MG
€ 623,50
1 G
€ 787,30
2.5 G
€ 1.498,40
5 G
€ 2.195,20
10 G
€ 3.235,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6496369-100MG
€ 277,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-7-4-5-9(12)10-8(7)3-2-6-11-10;/h4-5,11-12H,2-3,6H2,1H3;1H
InChIKey
ODZJVDQAOIXFQB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496369
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496369
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)