Merck
ENAH3035E528
Enamine
rac-tert-butyl (1R,5R,6R)-6-amino-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
Größe auswählen
50 MG
€ 713,20
100 MG
€ 918,60
250 MG
€ 1.291,70
500 MG
€ 2.009,30
1 G
€ 2.564,40
2.5 G
€ 4.981,10
5 G
€ 7.351,00
Lieferanten-SKU: EN300-6499735-50MG
€ 713,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 713,20
100 MG
€ 918,60
250 MG
€ 1.291,70
500 MG
€ 2.009,30
1 G
€ 2.564,40
2.5 G
€ 4.981,10
5 G
€ 7.351,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6499735-50MG
€ 713,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1R,5R,6R)-6-amino-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-6-7(11)8(6)12/h6-8H,4-5,11H2,1-3H3/t6-,7-,8-/m1/s1
InChIKey
QYWHMAGYAFGLJH-BWZBUEFSSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499735
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499735
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)