Wichtige Dokumente
ENAH3035E44C
Enamine
4-(3-chlorophenoxy)butanenitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6492681-100MG
€ 116,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6492681-100MG
€ 116,50
Iupac Name
4-(3-chlorophenoxy)butanenitrile
Inchi Code
1S/C10H10ClNO/c11-9-4-3-5-10(8-9)13-7-2-1-6-12/h3-5,8H,1-2,7H2
InChIKey
MQFQUIIIMDMFLN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492681
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)