Merck
ENAH3035E2CB
Enamine
2,2-dimethyloxan-3-amine hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 433,70
100 MG
€ 622,20
250 MG
€ 869,20
500 MG
€ 1.341,10
1 G
€ 1.707,70
2.5 G
€ 3.302,80
5 G
€ 4.865,40
10 G
€ 7.193,70
Lieferanten-SKU: EN300-6492178-50MG
€ 433,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 433,70
100 MG
€ 622,20
250 MG
€ 869,20
500 MG
€ 1.341,10
1 G
€ 1.707,70
2.5 G
€ 3.302,80
5 G
€ 4.865,40
10 G
€ 7.193,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6492178-50MG
€ 433,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-dimethyltetrahydro-2H-pyran-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(2)6(8)4-3-5-9-7;/h6H,3-5,8H2,1-2H3;1H
InChIKey
KSXMNSUYYZMFOE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492178
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492178
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)