Merck
ENAH3035E21B
Enamine
2-methyl-1-(pyrrolidin-2-yl)propan-1-one hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
10 G
€ 3.616,10
Lieferanten-SKU: EN300-6491494-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
10 G
€ 3.616,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6491494-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-1-(pyrrolidin-2-yl)propan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-6(2)8(10)7-4-3-5-9-7;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H
InChIKey
OJGOATOOROIPKY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491494
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491494
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)