Wichtige Dokumente
ENAH3035E214
Enamine
N,N-dimethyl-5-azaspiro[3.4]octan-7-amine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6493255-100MG
€ 444,10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6493255-100MG
€ 444,10
Iupac Name
N,N-dimethyl-5-azaspiro[3.4]octan-7-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2.2ClH/c1-11(2)8-6-9(10-7-8)4-3-5-9;;/h8,10H,3-7H2,1-2H3;2*1H
InChIKey
LCAWDHOJKMWVIT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493255
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)