Wichtige Dokumente
ENAH3035D4AE
Enamine
1,4,9-trioxa-12-azadispiro[4.2.5^{8}.2^{5}]pentadecane
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-2010355-50MG
€ 362,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-2010355-50MG
€ 362,20
Iupac Name
1,4,9-trioxa-12-azadispiro[4.2.5(8).2(5)]pentadecane
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-3-11(14-7-8-15-11)4-2-10(1)9-12-5-6-13-10/h12H,1-9H2
InChIKey
OVYZOMNGUHFTCV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010355
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)