Wichtige Dokumente
ENAH3035D184
Enamine
ethyl 2-(aminomethyl)butanoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-637215-100MG
€ 376,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-637215-100MG
€ 376,50
Iupac Name
ethyl 2-(aminomethyl)butanoate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-3-6(5-8)7(9)10-4-2/h6H,3-5,8H2,1-2H3
InChIKey
XDXLAPISJVHRKE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637215
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)