Merck
ENAH3035D09F
Enamine
2-(quinolin-6-yl)acetonitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 406,40
250 MG
€ 562,40
500 MG
€ 857,50
1 G
€ 1.087,60
Lieferanten-SKU: EN300-312337-100MG
€ 406,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 406,40
250 MG
€ 562,40
500 MG
€ 857,50
1 G
€ 1.087,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-312337-100MG
€ 406,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
80-82
Iupac Name
6-quinolinylacetonitrile
Inchi Code
1S/C11H8N2/c12-6-5-9-3-4-11-10(8-9)2-1-7-13-11/h1-4,7-8H,5H2
InChIKey
SGSMUSDVKCMDGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312337
Melting Point
80-82
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312337
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)