Merck
ENAH3035CB75
Enamine
2-[4-(1-aminoethyl)phenyl]-1lambda6,2-thiazolidine-1,1-dione
Größe auswählen
100 MG
€ 277,70
250 MG
€ 379,10
500 MG
€ 623,50
1 G
€ 787,30
2.5 G
€ 1.498,40
5 G
€ 2.195,20
10 G
€ 3.235,20
Lieferanten-SKU: EN300-153494-100MG
€ 277,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 277,70
250 MG
€ 379,10
500 MG
€ 623,50
1 G
€ 787,30
2.5 G
€ 1.498,40
5 G
€ 2.195,20
10 G
€ 3.235,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-153494-100MG
€ 277,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[4-(1,1-dioxido-2-isothiazolidinyl)phenyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C11H16N2O2S/c1-9(12)10-3-5-11(6-4-10)13-7-2-8-16(13,14)15/h3-6,9H,2,7-8,12H2,1H3
InChIKey
ZYDYTIIIADYIDK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153494
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153494
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)