Merck
ENAH3035CA7F
Enamine
1-(pyrazin-2-yl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(2-pyrazinyl)proline
Inchi Code
1S/C9H11N3O2/c13-9(14)7-2-1-5-12(7)8-6-10-3-4-11-8/h3-4,6-7H,1-2,5H2,(H,13,14)
InChIKey
IQKQAXJPKITSCC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104892
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104892
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)