Merck
ENAH2C5587CF
Enamine
(4-chlorophenyl)[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Größe auswählen
100 MG
€ 406,40
250 MG
€ 562,40
500 MG
€ 857,50
1 G
€ 1.087,60
Lieferanten-SKU: EN300-6487619-100MG
€ 406,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 406,40
250 MG
€ 562,40
500 MG
€ 857,50
1 G
€ 1.087,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6487619-100MG
€ 406,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-chlorophenyl)(2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H10ClF4N/c15-10-4-1-8(2-5-10)13(20)11-7-9(14(17,18)19)3-6-12(11)16/h1-7,13H,20H2
InChIKey
GCDVATLEZDLOSA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487619
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487619
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)