Wichtige Dokumente
ENAH2C5585C1
Enamine
2-[ethyl(4-fluorophenyl)amino]ethanimidamide dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6489291-100MG
€ 444,10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6489291-100MG
€ 444,10
Iupac Name
N2-ethyl-N2-(4-fluorophenyl)ethene-1,1,2-triamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14FN3.2ClH/c1-2-14(7-10(12)13)9-5-3-8(11)4-6-9;;/h3-7H,2,12-13H2,1H3;2*1H
InChIKey
DAMQSLPRXANWIJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489291
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)