Merck
ENAH2C5585A8
Enamine
rac-methyl (4aR,7aS)-octahydro-1H-cyclopenta[b]pyridine-4a-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 461,00
250 MG
€ 640,40
500 MG
€ 983,60
1 G
€ 1.247,50
2.5 G
€ 2.401,90
5 G
€ 3.531,60
10 G
€ 5.213,80
Lieferanten-SKU: EN300-6488908-100MG
€ 461,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 461,00
250 MG
€ 640,40
500 MG
€ 983,60
1 G
€ 1.247,50
2.5 G
€ 2.401,90
5 G
€ 3.531,60
10 G
€ 5.213,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6488908-100MG
€ 461,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (4aS,7aR)-octahydro-4aH-cyclopenta[b]pyridine-4a-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c1-13-9(12)10-5-2-4-8(10)11-7-3-6-10/h8,11H,2-7H2,1H3/t8-,10+/m1/s1
InChIKey
QEBLUEAHTWJGPB-SCZZXKLOSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488908
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488908
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)