Merck
ENAH2C55858B
Enamine
[3-(trifluoromethyl)cyclobutyl]methanamine hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 354,40
100 MG
€ 505,20
250 MG
€ 701,50
500 MG
€ 1.078,50
1 G
€ 1.371,00
2.5 G
€ 2.645,00
5 G
€ 3.890,40
10 G
€ 5.748,10
Lieferanten-SKU: EN300-6488607-50MG
€ 354,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 354,40
100 MG
€ 505,20
250 MG
€ 701,50
500 MG
€ 1.078,50
1 G
€ 1.371,00
2.5 G
€ 2.645,00
5 G
€ 3.890,40
10 G
€ 5.748,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.61
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6488607-50MG
€ 354,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-(trifluoromethyl)cyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5-1-4(2-5)3-10;/h4-5H,1-3,10H2;1H
InChIKey
XPDOZYREYHFKQB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488607
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488607