Merck
ENAH2C558574
Enamine
tert-butyl 4a-amino-octahydro-1H-cyclopenta[b]pyridine-1-carboxylate
Größe auswählen
50 MG
€ 354,40
100 MG
€ 505,20
250 MG
€ 701,50
500 MG
€ 1.078,50
1 G
€ 1.371,00
2.5 G
€ 2.645,00
5 G
€ 3.890,40
10 G
€ 5.748,10
Lieferanten-SKU: EN300-6488381-50MG
€ 354,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 354,40
100 MG
€ 505,20
250 MG
€ 701,50
500 MG
€ 1.078,50
1 G
€ 1.371,00
2.5 G
€ 2.645,00
5 G
€ 3.890,40
10 G
€ 5.748,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6488381-50MG
€ 354,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4a-aminooctahydro-1H-cyclopenta[b]pyridine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-9-5-8-13(14)7-4-6-10(13)15/h10H,4-9,14H2,1-3H3
InChIKey
AXIXCCDRBVNDAS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488381
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488381
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)