Wichtige Dokumente
ENAH2C55852D
Enamine
lithium(1+) ion 1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-1H-imidazole-2-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6487389-100MG
€ 448,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6487389-100MG
€ 448,00
Iupac Name
lithium 1-(4-methoxybenzyl)-1H-imidazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12N2O3.Li/c1-17-10-4-2-9(3-5-10)8-14-7-6-13-11(14)12(15)16;/h2-7H,8H2,1H3,(H,15,16);/q;+1/p-1
InChIKey
UFZFQDOJVRXPGE-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487389
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)