Wichtige Dokumente
ENAH2C5584D4
Enamine
methyl (2S,4R)-4-(methylsulfanyl)pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6486418-50MG
€ 433,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6486418-50MG
€ 433,70
mp (Schmelzpunkt)
155-156
Iupac Name
methyl (2S,4R)-4-(methylthio)pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2S.ClH/c1-10-7(9)6-3-5(11-2)4-8-6;/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3;1H/t5-,6+;/m1./s1
InChIKey
VWAIFUOQWVBJJX-IBTYICNHSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486418
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)