Merck
ENAH2C558256
Enamine
methyl 2-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
2.5 G
€ 2.333,00
5 G
€ 3.428,90
10 G
€ 5.063,00
Lieferanten-SKU: EN300-6482582-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
2.5 G
€ 2.333,00
5 G
€ 3.428,90
10 G
€ 5.063,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6482582-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
163-165
Iupac Name
methyl 2-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c1-11-8(10)7-5-2-3-6(4-5)9-7;/h5-7,9H,2-4H2,1H3;1H
InChIKey
JJOUMXOQDPCHEK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482582
Melting Point
163-165
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482582
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)