Wichtige Dokumente
ENAH2C55818D
Enamine
2-(5-fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6481506-100MG
€ 163,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6481506-100MG
€ 163,30
Iupac Name
(5-fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8FNO2/c11-8-1-2-9-7(5-8)3-4-12(9)6-10(13)14/h1-5H,6H2,(H,13,14)
InChIKey
HWMIWHZKBNDAMQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481506
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)