Merck
ENAH2C55814F
Enamine
methyl 2-amino-5-bromo-4-methylbenzoate
Größe auswählen
100 MG
€ 223,10
250 MG
€ 299,80
500 MG
€ 445,40
1 G
€ 558,50
2.5 G
€ 948,50
5 G
€ 1.598,50
10 G
€ 2.898,50
Lieferanten-SKU: EN300-6479048-100MG
€ 223,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 223,10
250 MG
€ 299,80
500 MG
€ 445,40
1 G
€ 558,50
2.5 G
€ 948,50
5 G
€ 1.598,50
10 G
€ 2.898,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6479048-100MG
€ 223,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-amino-5-bromo-4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-5-3-8(11)6(4-7(5)10)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3
InChIKey
CSKVISIFXYJBGB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479048
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479048
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)