Wichtige Dokumente
ENAH2C557CA6
Enamine
2-(3-cyanocyclohexyl)acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6472902-100MG
€ 448,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6472902-100MG
€ 448,00
Iupac Name
(3-cyanocyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c10-6-8-3-1-2-7(4-8)5-9(11)12/h7-8H,1-5H2,(H,11,12)
InChIKey
ZUHZXCWLAYQRPX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472902
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)