Merck
ENAH2C557AC3
Enamine
[2-(oxan-2-yloxy)cyclopentyl]methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
[2-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)cyclopentyl]methanol
Inchi Code
1S/C11H20O3/c12-8-9-4-3-5-10(9)14-11-6-1-2-7-13-11/h9-12H,1-8H2
InChIKey
VGPZOQUMOOQFOH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473133
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473133
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)