Merck
ENAH2C5577C9
Enamine
methyl cyclohex-2-ene-1-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 474,00
250 MG
€ 657,30
500 MG
€ 1.009,60
1 G
€ 1.281,30
2.5 G
€ 2.470,80
5 G
€ 3.634,30
10 G
€ 5.367,20
Lieferanten-SKU: EN300-6237205-100MG
€ 474,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 474,00
250 MG
€ 657,30
500 MG
€ 1.009,60
1 G
€ 1.281,30
2.5 G
€ 2.470,80
5 G
€ 3.634,30
10 G
€ 5.367,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6237205-100MG
€ 474,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl cyclohex-2-ene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h3,5,7H,2,4,6H2,1H3
InChIKey
LKVHTVRTQUBZDN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6237205
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)