Merck
ENAH2C55767C
Enamine
tert-butyl 3-(bromomethyl)-5-methylpiperidine-1-carboxylate
Größe auswählen
50 MG
€ 433,70
100 MG
€ 622,20
250 MG
€ 869,20
500 MG
€ 1.341,10
1 G
€ 1.707,70
2.5 G
€ 3.302,80
5 G
€ 4.865,40
10 G
€ 7.193,70
Lieferanten-SKU: EN300-3372052-50MG
€ 433,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 433,70
100 MG
€ 622,20
250 MG
€ 869,20
500 MG
€ 1.341,10
1 G
€ 1.707,70
2.5 G
€ 3.302,80
5 G
€ 4.865,40
10 G
€ 7.193,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-3372052-50MG
€ 433,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-(bromomethyl)-5-methylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22BrNO2/c1-9-5-10(6-13)8-14(7-9)11(15)16-12(2,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
PVOQJIJXJPZWTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3372052
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3372052
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)