Wichtige Dokumente
ENAH2C5575F0
Enamine
3-chloro-5-methylthiophene-2-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-2975469-100MG
€ 285,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-2975469-100MG
€ 285,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-chloro-5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClO2S/c1-3-2-4(7)5(10-3)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9)
InChIKey
BVJIMVUEBVROJS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2975469
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)