Wichtige Dokumente
ENAH2C5575CE
Enamine
2-hydroxy-N-methyl-N-phenylacetamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-2954465-100MG
€ 461,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-2954465-100MG
€ 461,00
mp (Schmelzpunkt)
52-53
Iupac Name
2-hydroxy-N-methyl-N-phenylacetamide
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-10(9(12)7-11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,11H,7H2,1H3
InChIKey
PNEABRNAYDDYJK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2954465
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)