Merck
ENAH2C557445
Enamine
3-cyclopropyl-1-ethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.71
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-ethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O2S/c1-2-11-5-7(14(9,12)13)8(10-11)6-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
InChIKey
QTCFOTKUIREOHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010229
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010229
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)