Wichtige Dokumente
ENAH2C55737C
Enamine
dimethoxy-[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-2-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-2009750-100MG
€ 344,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-2009750-100MG
€ 344,00
Iupac Name
5,7-dimethoxythiazolo[4,5-d]pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H8N4O2S/c1-12-5-3-4(9-6(8)14-3)10-7(11-5)13-2/h1-2H3,(H2,8,9,10,11)
InChIKey
WUMNAEJKTXNASL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009750
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)