Merck
ENAH2C557376
Enamine
3-cyclohexyl-2-methylbutanoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
Lieferanten-SKU: EN300-1721875-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1721875-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyclohexyl-2-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C11H20O2/c1-8(9(2)11(12)13)10-6-4-3-5-7-10/h8-10H,3-7H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
HXSPVOMVPFFKNL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721875
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721875
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)