Wichtige Dokumente
ENAH2C5570F9
Enamine
6-(aminomethyl)naphthalene-2-carboxylic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-2009824-50MG
€ 708,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-2009824-50MG
€ 708,00
Iupac Name
6-(aminomethyl)-2-naphthoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H11NO2.ClH/c13-7-8-1-2-10-6-11(12(14)15)4-3-9(10)5-8;/h1-6H,7,13H2,(H,14,15);1H
InChIKey
IMABECUQQSXSRV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009824
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)