Merck
ENAH2C5569F7
Enamine
4-(1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}piperidin-4-yl)oxane-4-carboxylic acid
Größe auswählen
50 MG
€ 492,20
100 MG
€ 713,20
250 MG
€ 999,20
500 MG
€ 1.547,80
1 G
€ 1.972,90
2.5 G
€ 3.822,80
5 G
€ 5.636,30
10 G
€ 8.336,40
Lieferanten-SKU: EN300-1587466-50MG
€ 492,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 492,20
100 MG
€ 713,20
250 MG
€ 999,20
500 MG
€ 1.547,80
1 G
€ 1.972,90
2.5 G
€ 3.822,80
5 G
€ 5.636,30
10 G
€ 8.336,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.52
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1587466-50MG
€ 492,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidin-4-yl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C26H29NO5/c28-24(29)26(11-15-31-16-12-26)18-9-13-27(14-10-18)25(30)32-17-23-21-7-3-1-5-19(21)20-6-2-4-8-22(20)23/h1-8,18,23H,9-17H2,(H,28,29)
InChIKey
QKLQANFRSQWMIH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587466
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587466
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)