Merck
ENAH2C5569CD
Enamine
2-(5-chlorothiophen-3-yl)acetic acid
Größe auswählen
50 MG
€ 394,70
100 MG
€ 565,00
250 MG
€ 788,60
500 MG
€ 1.217,60
1 G
€ 1.547,80
2.5 G
€ 2.990,80
5 G
€ 4.403,90
10 G
€ 6.508,60
Lieferanten-SKU: EN300-1697488-50MG
€ 394,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 394,70
100 MG
€ 565,00
250 MG
€ 788,60
500 MG
€ 1.217,60
1 G
€ 1.547,80
2.5 G
€ 2.990,80
5 G
€ 4.403,90
10 G
€ 6.508,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1697488-50MG
€ 394,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-chloro-3-thienyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClO2S/c7-5-1-4(3-10-5)2-6(8)9/h1,3H,2H2,(H,8,9)
InChIKey
PFZQOMLBCHGLQZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697488
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697488
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)