Wichtige Dokumente
ENAH2C55692D
Enamine
2-(3-hydroxycyclopentyl)acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1601163-100MG
€ 345,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1601163-100MG
€ 345,30
Iupac Name
(3-hydroxycyclopentyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c8-6-2-1-5(3-6)4-7(9)10/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10)
InChIKey
IKGUMJUGKJCELW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1601163
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)