Merck
ENAH2C5568C3
Enamine
4-butyl-4-hydroxycyclohexan-1-one
Größe auswählen
100 MG
€ 461,00
250 MG
€ 640,40
500 MG
€ 983,60
1 G
€ 1.247,50
2.5 G
€ 2.401,90
5 G
€ 3.531,60
Lieferanten-SKU: EN300-1248420-100MG
€ 461,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 461,00
250 MG
€ 640,40
500 MG
€ 983,60
1 G
€ 1.247,50
2.5 G
€ 2.401,90
5 G
€ 3.531,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1248420-100MG
€ 461,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-butyl-4-hydroxycyclohexanone
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-2-3-6-10(12)7-4-9(11)5-8-10/h12H,2-8H2,1H3
InChIKey
PNUDTSPPPUSOQU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1248420
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1248420
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)