Wichtige Dokumente
ENAH2C55677B
Enamine
3-amino-2-(methoxymethyl)-2-methylpropan-1-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1692816-100MG
€ 461,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1692816-100MG
€ 461,00
Iupac Name
3-amino-2-(methoxymethyl)-2-methylpropan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H15NO2/c1-6(3-7,4-8)5-9-2/h8H,3-5,7H2,1-2H3
InChIKey
QJUVYGVZTWATAG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692816
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)