Merck
ENAH2C555FFA
Enamine
6-aminopyridazine-4-carbonitrile
Größe auswählen
50 MG
€ 579,30
100 MG
€ 744,40
250 MG
€ 1.043,40
500 MG
€ 1.616,70
1 G
€ 2.061,30
2.5 G
€ 3.995,70
5 G
€ 5.892,40
10 G
€ 8.716,00
Lieferanten-SKU: EN300-311575-50MG
€ 579,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 579,30
100 MG
€ 744,40
250 MG
€ 1.043,40
500 MG
€ 1.616,70
1 G
€ 2.061,30
2.5 G
€ 3.995,70
5 G
€ 5.892,40
10 G
€ 8.716,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-311575-50MG
€ 579,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-aminopyridazine-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H4N4/c6-2-4-1-5(7)9-8-3-4/h1,3H,(H2,7,9)
InChIKey
ZGKQHWKMPGROIV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311575
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311575
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)