Merck
ENAH2C555F7F
Enamine
8-bromo-5-propoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepine
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
Lieferanten-SKU: EN300-300308-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-300308-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
8-bromo-5-propoxy-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[b]oxepine
Inchi Code
1S/C13H17BrO2/c1-2-7-15-12-4-3-8-16-13-9-10(14)5-6-11(12)13/h5-6,9,12H,2-4,7-8H2,1H3
InChIKey
NETVTBIHHWIWMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300308
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300308
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)