Merck
ENAH2C555EED
Enamine
3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-one
Größe auswählen
50 MG
€ 354,40
100 MG
€ 505,20
250 MG
€ 701,50
500 MG
€ 1.078,50
1 G
€ 1.371,00
2.5 G
€ 2.645,00
5 G
€ 3.890,40
10 G
€ 5.748,10
Lieferanten-SKU: EN300-253879-50MG
€ 354,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 354,40
100 MG
€ 505,20
250 MG
€ 701,50
500 MG
€ 1.078,50
1 G
€ 1.371,00
2.5 G
€ 2.645,00
5 G
€ 3.890,40
10 G
€ 5.748,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-253879-50MG
€ 354,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-one
Inchi Code
1S/C5H5F3O2/c6-5(7,8)4(10)1-3(9)2-4/h10H,1-2H2
InChIKey
CXXXGHKPHNWHCY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253879
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253879
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)