Merck
ENAH11E38DF4
Enamine
1-chloro-4-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzene
Größe auswählen
100 MG
€ 480,50
250 MG
€ 666,40
500 MG
€ 1.023,90
1 G
€ 1.300,80
2.5 G
€ 2.505,90
5 G
€ 3.686,30
Lieferanten-SKU: EN300-1986858-100MG
€ 480,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 480,50
250 MG
€ 666,40
500 MG
€ 1.023,90
1 G
€ 1.300,80
2.5 G
€ 2.505,90
5 G
€ 3.686,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1986858-100MG
€ 480,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-chloro-4-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzene
Inchi Code
1S/C11H11Cl/c1-4-11(2,3)9-5-7-10(12)8-6-9/h1,5-8H,2-3H3
InChIKey
UWLDSHXJQVESRR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1986858
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1986858
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)