Merck
ENAH11E22D28
Enamine
2,2-difluoro-2-(3-methoxy-4-methylphenyl)acetic acid
Größe auswählen
50 MG
€ 394,70
100 MG
€ 565,00
250 MG
€ 788,60
500 MG
€ 1.217,60
1 G
€ 1.547,80
2.5 G
€ 2.990,80
5 G
€ 4.403,90
Lieferanten-SKU: EN300-1933513-50MG
€ 394,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 394,70
100 MG
€ 565,00
250 MG
€ 788,60
500 MG
€ 1.217,60
1 G
€ 1.547,80
2.5 G
€ 2.990,80
5 G
€ 4.403,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1933513-50MG
€ 394,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-difluoro-2-(3-methoxy-4-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-6-3-4-7(5-8(6)15-2)10(11,12)9(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
SGFBCCVMRFUEGO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1933513
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1933513
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)