Merck
ENAH11E0DBCF
Enamine
tert-butyl N-(3-sulfanylphenyl)carbamate
Größe auswählen
100 MG
€ 406,40
250 MG
€ 562,40
500 MG
€ 857,50
1 G
€ 1.087,60
2.5 G
€ 2.088,60
5 G
€ 3.068,80
10 G
€ 4.530,00
Lieferanten-SKU: EN300-1881763-100MG
€ 406,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 406,40
250 MG
€ 562,40
500 MG
€ 857,50
1 G
€ 1.087,60
2.5 G
€ 2.088,60
5 G
€ 3.068,80
10 G
€ 4.530,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1881763-100MG
€ 406,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-sulfanylphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H15NO2S/c1-11(2,3)14-10(13)12-8-5-4-6-9(15)7-8/h4-7,15H,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
FKQZBRIRXCOQJC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1881763
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1881763
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)