Wichtige Dokumente
ENAH11E00EA0
Enamine
1-(5-fluoro-2-methylphenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1841031-100MG
€ 368,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1841031-100MG
€ 368,70
Iupac Name
1-(5-fluoro-2-methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11FO2/c1-7-2-3-8(12)6-9(7)11(4-5-11)10(13)14/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
NYRPFZYVIDWNBR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841031
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)