Merck
ENAH11E00C66
Enamine
2-ethynyl-4-fluoro-1-methoxybenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-ethynyl-4-fluoro-1-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H7FO/c1-3-7-6-8(10)4-5-9(7)11-2/h1,4-6H,2H3
InChIKey
FCSZVHYDFHSYSO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840465
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840465
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)