Wichtige Dokumente
ENAH11E00A0C
Enamine
1-(oxan-2-yl)propan-2-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1839855-100MG
€ 436,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1839855-100MG
€ 436,30
Iupac Name
1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propan-2-one
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-7(9)6-8-4-2-3-5-10-8/h8H,2-6H2,1H3
InChIKey
PJAGGQUSOXCAEA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839855
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)