Merck
ENAH11E007BA
Enamine
3-(3-methyloxetan-3-yl)-1,2-oxazole-5-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 468,80
250 MG
€ 648,20
500 MG
€ 995,30
1 G
€ 1.264,40
2.5 G
€ 2.434,40
5 G
€ 3.582,30
10 G
€ 5.290,50
Lieferanten-SKU: EN300-1839275-100MG
€ 468,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 468,80
250 MG
€ 648,20
500 MG
€ 995,30
1 G
€ 1.264,40
2.5 G
€ 2.434,40
5 G
€ 3.582,30
10 G
€ 5.290,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1839275-100MG
€ 468,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(3-methyloxetan-3-yl)isoxazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-8(3-12-4-8)6-2-5(7(10)11)13-9-6/h2H,3-4H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
UAXKXZUFTVTHLX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839275
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839275
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)