Wichtige Dokumente
ENAH11DD218F
Enamine
7-thia-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1723506-50MG
€ 433,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1723506-50MG
€ 433,70
Iupac Name
7-thia-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NS.ClH/c1-2-7(8-4-1)3-5-9-6-7;/h8H,1-6H2;1H
InChIKey
SUWFSFIFBOAFAN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723506
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)